Merck
1.88016
Aquastar® Solvent Oils & Fats
two component solvent for volumetric Karl Fischer titration for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar®
Synonyma:
Organic Solvent Extracts
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 L
2 800,00 Kč
2 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
O této položce
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Solvent Oils & Fats, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 19 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
1.880211.88015ERMEF317
Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvent
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
-
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
-
format
two component solution
format
single component solution
format
two component solution
format
matrix material
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
5.9 (20 °C in H2O)
pH
5.5 ( in H2O)
pH
-
pH
-
Analysis Note
Application test: passes test
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Metody zahrnující interní extrakci, externí extrakci a Karl Fischerovu pec zajišťují přesné stanovení obsahu vody titrací.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protokoly
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Zobrazit všechny