Key Documents
1.09255
Supelco
CombiCoulomat frit
Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Aquastar®
Synonyma:
Coulometric Reagent Frit
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
material
diaphragm (Yes)
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Zobrazit všechny