Hlavní dokumenty
1.88062
Supelco
Anolyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones, Aquastar®
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Název produktu
Anolyte K for Coulometry, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
suitability
passes test for application
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)