Key Documents
1.15118
Millipore
Ethylene glycol monomethyl ether
for amino acid analysis
Synonyma:
2-Methoxyethanol, Methyl glycol, Ethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Lineární vzorec:
CH3OCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.09
Beilstein/REAXYS Number:
1731074
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-713-7
NACRES:
NA.05
vapor density
2.62 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
transition temp
flash point 37 °C
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
for amino acid analysis
Application
Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis. CAS 109-86-4, EC Number 203-713-7, chemical formula CH₃OCH₂CH₂OH.
Specifications
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsFree acid (as CH₃COOH)≤ 0.005 %Peroxide (as H₂O₂)≤ 0.001 %Evaporation residue≤ 0.003 %Water≤ 0.1 %Suitability for amino acid analysisconformsThe product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3