Přeskočit na
163678
Thioacetamide
ACS reagent grade, ≥99.0%, solid
Synonyma:
TAA, Ethanethioamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 640,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CSNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
75.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-541-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506006
Assay:
≥99.0%
Form:
solid
1 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Thioacetamide, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
solid
mp
108-112 °C (lit.)
solubility
passes test 2%
functional group
amine
SMILES string
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Thioacetamide (TAA) is a thiocarbonyl compound commonly used as a corrosion inhibitor. It prevents corrosion by forming a protective layer on metal surfaces. It undergoes deuterium exchange reaction with D2O to afford N-dideuterated thioacetamide. Infrared spectral investigations of thioacetamide and its deuterated derivative (N-dideuterated thioacetamide) have been reported.
Application
Thioacetamide has been used as a source of sulfur required for the synthesis of CdS nanoparticlesand quantum dots.
Hepatotoxin and carcinogen. An additive in enantioselective reduction of β-keto esters with immobilized baker′s yeast.
It may also be used as a sulfide source to prepare metal sulfides of metal ions like cadmium, nickel, zinc and copper.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
530549570680
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
98 atom % D
description
anhydrous, ≥99.6 atom % D
assay
≥99.0%
assay
99% (CP)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
passes test 2%
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
-
mp
108-112 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
anhydrous
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioacetamide
signalword
Danger
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-55-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?