Key Documents
1.08170
Supelco
Thioacetamide
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Thioacetamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H5NS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
75.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-541-4
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
111-114 °C
solubility
163 g/L
density
1.37 g/cm3
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)