PHR1544
2-Methoxyethanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
2-Methoxyethanol, Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP 1601645
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
packaging
ampule of 3x1.2 mL each
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)