Přeskočit na
258148
Hydrochloric acid
37%, ACS reagent
1 of 4 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 180,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 530,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 340,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 850,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.46
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
EC Number:
231-595-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
Assay:
36.5-38.0% (ACS specification), 37%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
1 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hydrochloric acid, ACS reagent, 37%
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for GB 5009.253-2016, suitable for SM 5210
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
assay
36.5-38.0% (ACS specification), 37%
form
liquid
impurities
≤1 ppm free chlorine
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH
<1
bp
>100 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.18 g/mL at 20 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤1 ppm, sulfite (SO32-): ≤1 ppm
cation traces
As: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.2 ppm, NH4+: ≤3 ppm, heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Single 2.5L-GL units require a can opener to open the metal shipping container.
Other Notes
ACS specifications same as product 320331
Legal Information
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H1758
description
ACS reagent, 37%
description
36.5-38.0%, BioReagent, Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
Molecular Biology
assay
37%, 36.5-38.0% (ACS specification)
assay
36.5-38.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
suitable for GB 5009.253-2016, suitable for SM 5210
agency
-
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. is this food grade 
    1 answer
    1. This product is not food grade. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this HCl dilluted in ETOH?
    1 answer
    1. According to Section 15 of the product Safety Data Sheet, this product is diluted in water.
      Helpful?
  5. Hi! What concentration does this solution have in mol/dm^3? Kind regards
    1 answer
    1. Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) * purity
      = 1200 g/L ÷ 36.46 g/mol * 0.373
      = 12.276 mol/L
      Helpful?
  6. What is the difference between 258148-6x500ml and 25148-6x500ml-GL? I want the ones that come in non-glass bottles.
    1 answer
    1. Product 258148-6X500ML is 6 bottles with 500 mL of HCl in a plastic bottle. The SKU ending with the -GL signifies the glass bottle. The difference is in the packaging of the reagent.
      Helpful?
Reviews
1–3 of 4 Reviews  
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 41
    5 out of 5 stars.
    HCL
    Very nice, very acidic. Would buy again. High satisfaction.
    Helpful?
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Extraordinary, not a basic chemical. Would buy again.
    Translate with Google
    Helpful?
  1. 대한민국
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good HCl
    very nice. very acidic. would buy again. thank you.
    Translate with Google
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review