Key Documents
1.09411
Supelco
ICP Multi element standard solution XXIV
tuning solution 700 ES Certipur®
Synonyma:
ICP-MS Multi-Element Standard
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.005 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Související kategorie
Analysis Note
As (arsenic): 50 mg/l
Cd (cadmium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Mo (Molydenium): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Sr (Strontium): 50 mg/l
K (potassium): 500 mg/l
Al (Aluminium): 50 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Zn (Zinc): 50 mg/l
Cr (chromium): 50 mg/l
Pb (lead): 50 mg/l
Se (Selenium): 50 mg/l
Mn (Manganese): 50 mg/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)