Hlavní dokumenty
1.09481
Supelco
ICP multi-element standard solution XIV
(11 elements in dilute hydrochloric acid) 100 mg/l: P, S, K; 20 mg/l: As, La, Li, Mo, Mn, Ni, Sc, Na Certipur®
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.009 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
As (arsenic): 20 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
La (Lanthanum): 20 mg/l
Li (Lithium): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Mo (Molydenium): 20 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 20 mg/l
P (Phosphorus): 100 mg/l
S (Sulfur): 100 mg/l
Sc (Scandium): 20 mg/l
Other Notes
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)