Key Documents
1.17283
Supelco
ICP Multi element standard solution XXV
for MS (29 elements in diluted nitric acid), Certipur®
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Packaging
100ml in HD-PE bottle
Analysis Note
Al (aluminium): 10 mg/l
As (arsenic): 10 mg/l
Ba (barium): 10 mg/l
Be (beryllium): 10 mg/l
Bi (bismuth): 10 mg/l
Cd (cadmium): 10 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cs (cesium): 10 mg/l
Cr (chromium): 10 mg/l
Co (cobalt): 10 mg/l
Cu (copper): 10 mg/l
Ga (gallium): 10 mg/l
In (indium): 10 mg/l
Fe (iron): 10 mg/l
Pb (lead): 10 mg/l
Li (lithium): 10 mg/l
Mg (magnesium): 10 mg/l
Mn (manganese): 10 mg/l
Ni (nickel): 10 mg/l
K (potassium): 10 mg/l
Rb (rubidium): 10 mg/l
Se (selenium): 10 mg/l
Ag (silver): 10 mg/l
Na (sodium): 10 mg/l
Sr (strontium): 10 mg/l
Tl (thallium): 10 mg/l
U (uranium): 10 mg/l
V (vanadium): 10 mg/l
Zn (zinc): 10 mg/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)