Merck
1.10580
ICP multi-element standard solution VI
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Synonyma:
Nota 1 A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
ICP multi-element standard solution VI, for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
grade
reference material
product line
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Quality Level
General description
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Other Notes
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analysis Note
In 6% HNO3:
  • 10 mg/L: Ag, Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Tl, U, V
  • 100 mg/L: As, B, Be, Ca, Fe, Zn
  • 1000 mg/L: Ca
Application
ICP multi-element standard solution VI can be used as a calibration standard for the determination of trace elements in hydrogenated fats using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP MS).
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c