O této položce
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.3 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.050 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
- ICP multi-element standard solution IX can be used in the determination of heavy metals in dumped legacy waste using inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES).
- ICP multi-element calibration standard: ICP multi-element standard solution IX is critical in trace metal analysis, providing a reliable calibration standard for ICP-MS, ensuring accuracy in measuring elemental impurities in pharmaceutical products.
- Trace metal analysis standard for pharmaceutical quality control: This solution is essential in the pharmaceutical industry for ensuring compliance with regulatory requirements on elemental impurities, serving as a key component in quality control laboratories.
- Elemental analysis reagent in biochemical research: ICP multi-element standard solution IX is invaluable for researchers in biochemistry and biotechnology, facilitating the precise quantification of trace elements in various biological samples and supporting studies on their physiological roles and impacts.
Analysis Note
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10325-94-7 + 7789-00-6 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10045-94-0 + 13597-99-4
7789-00-6 + 7778-39-4
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1094940100 | 04022536650999 |