Hlavní dokumenty
1.07478
SAFC
1,2-Propanediol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Farmaceutická výroba
Synonyma:
1,2-Propanediol, 1,2-Propylene glycol
Vybrat velikost
2.5 L
2 050,00 Kč
25 L
15 500,00 Kč
190 L
Dotázat se
2 050,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. února 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
2.5 L
2 050,00 Kč
25 L
15 500,00 Kč
190 L
Dotázat se
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-338-0
2 050,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. února 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
0.11 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
371 °C
expl. lim.
2.4-17.4 % (v/v)
refractive index
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 99 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Propylene glycol is used as solvent in a variety of liquid formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
Co je program Emprove®?
Program Emprove® je systém poskytující ucelenou a podrobnou dokumentaci k našim filtrům a jednorázově použitelným součástem, farmaceutickým surovinám a výchozím materiálům.
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Quality Management Dossier (Open Access)
K bezplatnému stažení po přihlášení
Quality Management Dossier (Open Access)
K bezplatnému stažení po přihlášení
Operational Excellence Dossier
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Zjistěte více o výhodách, které může poskytnout předplatné programu Emprove®
Proč jsou tyto dokumenty nedostupné?
Dokumentace Emprove® obsahují informace určené k tomu, aby podporovaly proces registrace a činnosti při posuzování rizik u výrobců farmaceutických produktů, přičemž tyto informace jsou důvěrného rázu. Chcete-li získat přístup, kontaktujte nás.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 6
1 of 6
Ethanolamine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.37044
Ethanolamine
Propylene glycol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP868
Propylene glycol
Benzoic acid powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 210
SAFC
1.00130
Benzoic acid
Glycerol tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sigma-Aldrich
49779
Glycerol
Sortimentní položky
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Související obsah
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.