Vybrat velikost
3 470,00 Kč
8 130,00 Kč
15 400,00 Kč
17 800,00 Kč
30 300,00 Kč
134 200,00 Kč
3 470,00 Kč
Očekávané datum odeslání30. prosince 2025podrobné informace
O této položce
Přeskočit na
Název produktu
di-Potassium hydrogen phosphate, anhydrous, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
agency
BP
Ph. Eur.
USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
Quality Level
1 of 4
Tato položka | 1.05101 | 1551128 | 1.05104 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency BP, Ph. Eur. | agency - | agency - |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| density 2.44 g/cm3 at 20 °C | density 2.44 g/cm3 at 20 °C | density - | density 2.44 g/cm3 at 20 °C |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line EMSURE® |
| solubility 1600 g/L | solubility 1600 g/L | solubility - | solubility 1600 g/L |
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Legal Information
related product
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..