Key Documents
1.03296
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Synonyma:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CCl3D
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
0.03% Tetramethylsilane (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
solubility
4.6 g/L
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.03%
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Recommended products
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)