Merck
1.02446
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyma:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CCl3D
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.38
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Isotopic purity:
≥99.95 atom % D
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
≥99.95 atom % D
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.005% Water (HO) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Application
  • Extraction of alkaloids for NMR-based profiling: exploratory analysis of an archaic Cinchona bark collection.: This study explores the methods of extracting alkaloids for NMR profiling, highlighting the application of Chloroform-D1 in the chemical analysis process to ensure accurate and detailed spectroscopy results. The research was conducted using an archaic Cinchona bark collection, providing insights into the historical and analytical applications of Chloroform-D1 in academic settings (Yilmaz et al., 2012).
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.005 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
865-49-6
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102446000904022536033679
102446002504022536686905
102446001004022536033686
102446010004022536033693