Key Documents
1.02001
Supelco
Cadmium
coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Synonyma:
Cadmium
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.01% Pb (Lead)
mp
321 °C
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: 2001-4; 2001; 2001-2
Analysis Note
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)