Key Documents
1.02004
Supelco
Cadmium
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Synonyma:
Cadmium
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0005% Hg (Mercury)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Zn (Zinc)
≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
solubility
insoluble 8.2 mg/L
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)