Přejít k obsahu
265365
Cadmium
99.5% trace metals basis, powder, −100 mesh
Synonyma:
Cd
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101710
EC Number:
231-152-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8137359
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cadmium, powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
particle size
−100 mesh
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Cadmium (Cd) is a chemical element generally used as a precursor and catalyst in organic reactions.
Application
  • Autophagy activation for cell protection: Research on rat hepatocytes demonstrated that autophagy activation could be a mechanism for cellular protection against lead-cadmium-triggered apoptosis, offering insights into the potential therapeutic strategies against heavy metal toxicity (Xue et al., 2024).
  • Soil remediation and agriculture: A study explored the divergent responses of rhizosphere soil phosphorus fractions and biological features of Salix psammophila to different fertilization strategies under cadmium contamination, highlighting the environmental and agricultural implications of cadmium in soil management (Gai et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-43-9
CAS No.
7440-43-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)