Hlavní dokumenty
S-035
Supelco
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H23NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
357.44
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C24H23NO2/c1-17(26)8-7-15-25-16-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-6-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-6,9-14,16-17,26H,7-8,15H2,1H3
InChI key
LLFBQQHYZJTRAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Also known as the Omega minus one-OH metabolite of JWH-018, the 4-Hydroxypentyl analog is the major urinary metabolite of JWH-018, a synthetic cannabinoid found in several versions of the herbal mixture Spice.
Application
  • Comparative studies in cannabinoid analysis: The comparison of metabolites from AM-2201 with those of JWH-018 in urine samples showcases the application of JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite in cannabinoid receptor agonist studies, aiding in the differentiation and detailed analysis of similar compounds within forensic and clinical toxicology (Jang et al., 2014).
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)