Přeskočit na
J4252
JWH-015
≥98% (HPLC), powder
Synonyma:
(2-Methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H21NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
327.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCn1c(C)c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H21NO/c1-3-15-24-16(2)22(20-12-6-7-14-21(20)24)23(25)19-13-8-10-17-9-4-5-11-18(17)19/h4-14H,3,15H2,1-2H3
InChI key
LJSBBBWQTLXQEN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Application
JWH-015 has been used to study its effect on tumor-evoked pain behavior. It has also been used to study its protective effects on rat brain mitochondria upon paraquat exposure.
Biochem/physiol Actions
JWH-015 is a selective CB2 cannabinoid receptor agonist. JWH-015 is structurally classified as naphthoylindoles.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G1918SML0204SML1932
JWH-015 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
J4252
JWH-015
Gö 6983 ≥97%
Sigma-Aldrich
G1918
Gö 6983
MS-1020 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0204
MS-1020
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)