P8004
5α-Pregnan-3β-ol-20-one 3β-acetate
≥98%
Synonyma:
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one acetate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(C)=O)([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C23H36O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h16-21H,5-13H2,1-4H3/t16-,17?,18?,19?,20?,21?,22?,23?/m0/s1
InChI key
GFHOQCXDABGYAL-ZVKOYPPWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?