Hlavní dokumenty
T-170
Supelco
(-)-11-nor-9-Carboxy-delta8-THC solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyma:
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H28O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
344.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h8,10-11,15-16,22H,4-7,9,12H2,1-3H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
OGXXAQFMAFTSRU-HZPDHXFCSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)