P-085
(±)-Propranolol-D7 (ring-D7) solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Propranolol-d7 (ring-d7)
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C(C)C)CC(O)COc1c2c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
InChI key
AQHHHDLHHXJYJD-MIBSYSDMSA-N
General description
Application
- Colorimetric analysis platform based on thin layer chromatography for monitoring gluten cross-contamination in food industry.: This research introduced a colorimetric analysis platform using thin-layer chromatography to monitor gluten cross-contamination in the food industry. Sigma-Aldrich TLC plates facilitated precise detection, enhancing food safety and quality control measures (Martinez-Aviño A et al., 2024).
- Contaminant Spot Check and Removal Assay (ContamSPOT) for Mass Spectrometry Analysis.: This study developed the ContamSPOT assay, leveraging thin-layer chromatography for the spot check and removal of contaminants before mass spectrometry analysis. Using Sigma-Aldrich TLC plates, the method significantly improved the accuracy of mass spectrometry results in analytical chemistry applications (Smeriglio N et al., 2024).
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)