878110C
Avanti
C16-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878110C
Synonyma:
1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (878110C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (878110C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 878110C
concentration
10 mg/mL (878110C-25mg)
5 mg/mL (878110C-5mg)
lipid type
bioactive lipids
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
InChI key
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)