Merck
855779P
Avanti
22:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/0:0)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H62NO7P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
579.79
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855779P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C30H62NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-30(33)36-27-29(32)28-38-39(34,35)37-26-25-31(2,3)4/h29,32H,5-28H2,1-4H3/t29-/m1/s1
InChI key
UIINDYGXBHJQHX-GDLZYMKVSA-N
Application
22:0 Lyso PC may be used as a standard to screen X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) in newborns using positive ion electrospray (ESI) combined liquid chromatography-tandem spectrometric (LC-MS/MS) technique.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855779P-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 22:0 Lyso PC
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)