Merck
P0537
1,2-Dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonyma:
(7R,18Z,21Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheptacosa-18,21-dien-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dilinoleoyl-sn-3-glycerophosphorylcholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dilinoleoyl, L-α-Dilinoleoyl phosphatidylcholine, L-Dilinoleoyllecithin, Dilinoleoyl-L-α-phosphatidylcholine, PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C44H80NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
782.08
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-647-0
Beilstein/REAXYS Number:
5212188
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI key
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)