Hlavní dokumenty
872100C
Avanti
18:1 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
Synonyma:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C61H111N2O9P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1047.52
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (872100C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (872100C-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
concentration
10 mg/mL (872100C-10mg)
5 mg/mL (872100C-5mg)
lipid type
phosphoglycerides
bioactive lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C61H108NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-33-36-39-42-45-48-51-59(63)62-54-55-69-72(66,67)70-57-58(71-61(65)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-68-60(64)52-49-46-43-40-37-34-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h16,19,25-28,30-33,39,42,58
InChI key
ZOQBPORERXYOJV-KUHSMXTLSA-N
Application
18:1 PE-N-20:4 has been used to spike N-acylphosphatidylethanolamine standard post liquid-liquid and solid-phase extraction by mass spectrometry. It has also been used as an internal standard to analyze the efficacy of CH3NH2-mediated deacylation.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Quantitative analysis of N-acylphosphatidylethanolamine molecular species in rat brain using solid-phase extraction combined with reversed-phase chromatography and tandem mass spectrometry
Triebl A, et al.
Journal of Separation Science, 39(13), 2474-2480 (2016)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for measurement of N-modified phosphatidylethanolamines
Guo L, et al.
Analytical Biochemistry, 405(2), 236-245 (2010)