Z676764
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Hinged rack
Synonyma:
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 200
Doporučené produkty
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 200
packaging
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069-05-HR
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
200 μL
volume
200 μL
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)