Přeskočit na
Z370843
Scienceware® pipette reservoir, 12 well
each well holds 5 mL and has a V-bottom
Akční nabídka
Synonyma:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir, 378801200, F37880-1200, liquid holding dish, liquid receptacle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
8 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 940,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37880-0000
Capacity:
60 mL
Material:
V-bottom bottom, polypropylene , white
Sterility:
sterile
1 940,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
V-bottom bottom, polypropylene , white
sterility
sterile
packaging
pack of 8 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37880-0000
capacity
60 mL
General description
For use with multi-channel pipettes, to deliver a different solution to each row of a multiwell plate. Minimizing waste, this 12 Channel Reagent Reservoir′s V-shaped wells allow complete sample withdrawal.
  • Each channel holds 5ml; numbered to facilitate serial dilution
  • Chemical resistant polypropylene construction; fitted lid included
  • Can be used with single, 8 or 12 channel pipettors
  • Wide profile provides added stability; measures 12.7cm L x 5.8cm W (5” x 2¼”)
  • Individually sealed and sterilized; autoclavable at 121ºC (250ºF)
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BR703459R1525R9259
description
each well holds 5 mL and has a V-bottom
description
capacity 60 mL
description
with lid, non-sterile, pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
description
without lid, non-sterile, pack of 100 ea
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
60 mL
capacity
60 mL
capacity
175 mL
capacity
175 mL
manufacturer/tradename
Bel-Art F37880-0000
manufacturer/tradename
BRAND 703459
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-L175-N10
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-0175-N10
material
polypropylene , V-bottom bottom, white
material
polypropylene , colorless , V-bottom bottom
material
V-bottom bottom, polypropylene , colorless
material
polypropylene , colorless , V-bottom bottom
packaging
pack of 8 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
packaging
pack of 100 ea
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)