Z676748
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Reload insert
Synonyma:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Reload insert
Tip design ART 200
Doporučené produkty
material
colorless
sterility
sterile
feature
barrier
Reload insert
Tip design ART 200
packaging
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069-05-RI
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
200 μL
volume
200 μL
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)