Přejít k obsahu
Z719404
Sorenson low binding aerosol barrier tips
MultiGuard E, maximum volume 10 μL
Synonyma:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
10 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
pack of 96 ea (Racks)
Manufacturer/tradename:
Sorenson 15020T
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless , polypropylene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
pack of 96 ea (Racks)
manufacturer/tradename
Sorenson 15020T
maximum volume
10 μL
volume
10 μL
binding type
low binding surface
General description
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
Legal Information
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)