Z513350
Micro spatulas
flat rounded ends, L 12 in. (305 mm)
About This Item
UNSPSC Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
material
nickel-stainless steel
packaging
pkg of 6 ea
L
12 in. (305 mm)
Související kategorie
General description
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)