Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 331,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
331,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
L × W
150 mm × 3.8 mm
General description
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Features and Benefits
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
- Autoclavable
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15906 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15907 | manufacturer/tradename Bel-Art H36719-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H36718-0000 |
| material stainless steel | material stainless steel | material brown FEP blade | material stainless steel blade |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W 150 mm × 3.8 mm | L × W 195 mm × 7.9 mm | L × W - | L × W - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?