Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 331,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
331,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
nickel-stainless steel (plated)
L
225 mm
flat end L
50 mm
spoon end L × W
38 × 15
General description
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
Features and Benefits
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Hayman-type end
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material nickel-stainless steel (plated) | material nickel-stainless steel | material nickel-stainless steel | material nickel-stainless steel |
| L 225 mm | L 12 in. (305 mm) | L 8 in. (203 mm) | L 12 in. (305 mm) |
| flat end L 50 mm | flat end L - | flat end L - | flat end L - |
| spoon end L × W 38 × 15 | spoon end L × W - | spoon end L × W - | spoon end L × W - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?