Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Synonyma:
Weighing pan
About This Item
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.71
Doporučené produkty
material
aluminum
circles
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
diam. × H
100 mm × 8 mm
dish diam.
100 mm
General description
Oil-free.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)