Z186880
Disposable aluminum dishes
smooth walled, capacity 80 mL, dish diam. 73 mm
About This Item
Doporučené produkty
material
aluminum
circles
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
80 mL
dish diam.
73 mm
Související kategorie
General description
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)