Přeskočit na
HS14521B
Aluminium weighing boat
D × H 57 mm × 12 mm , meduim
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
963,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14521B
963,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521B
D × H
57 mm × 12 mm , meduim
General description
designed for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating, or drying.
Boats also make good dust covers for open vessels.
  • All weigh boats are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Aluminum, Weighing Boats
Sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling and a flanged, crimped wall for rigidity. Finger tab handle can be etched for identification prior to weighing.
3 sizes
Packs of 100
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS14521CHS14521AW1126
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521A
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
D × H
57 mm × 12 mm , meduim
D × H
70 mm × 12 mm , large
D × H
43 mm × 12 mm , small
D × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium weighing boat
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)