Merck
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14522
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
D × H
101 mm × 12 mm , large
General description
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)