Merck
22161
Gas Sampling Bulb
size 125 mL, PTFE stopcock
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE stopcock
technique(s)
active air sampling: suitable
size
125 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Gas Sampling Bulb to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis.
Use these glass bulbs to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis. Oven annealed to resist damage during transportation and on-site use. Available with PTFE or high vacuum glass stopcocks. One half-hole cylindrical Thermogreen septum is included with each bulb.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gas Sampling Bulb
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)