Přejít k obsahu
20668
Thermogreen® LB-1 Septa, cylindrical
septum type cylindrical with half-hole
, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
diam. × L
~6 mm × 9 mm
application(s)
environmental
General description
For use in glass gas sampling bulbs, and purge & trap glassware.
Legal Information
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)