Hlavní dokumenty
Z143936
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 4 mm
Synonyma:
borosilicate beads
About This Item
UNSPSC Code:
41102422
NACRES:
NB.43
material
borosilicate
packaging
pack of 1 ea
pack of 4 ea
diam.
4 mm
Související kategorie
General description
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)