Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 410,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 590,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 400,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 700,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
1 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliparticle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
- for the extraction of DNA from microalgae
- in the extraction of fatty acids and proteins from yeast cells
- to lyse glioma cell lines to determine the dihydrofolate reductase (DHFR) enzyme activity[1]
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?