Hlavní dokumenty
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
About This Item
UNSPSC Code:
41123300
NACRES:
NB.76
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B1201-BEAD
size
3 mm
weight
1000 g
General description
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 6
1 of 6