Merck
18406
Glass beads
diam. ~5 mm
Synonyma:
Glass beads, Anti-bumping granules
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352103
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
diam.
~5 mm
Quality Segment
General description
Glass beads ~5 mm are made of high purity soda-lime glass.
Application
Glass beads are generally added to the boiling solutions to prevent bumping. It is also used as supports to various photocatalysts to enhance the adsorption of organic pollutants in photocatalysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)