Z114057
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Doporučené produkty
material
borosilicate glass bottle
description
USP Type I
feature
autoclavable
closure type crimp top vial
O.D.
20 mm
capacity
50 mL
diam. × H
43 mm × 73 mm
volume
50 mL
color
amber
fitting
opening for 20 mm
Související kategorie
General description
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)