VBP00174
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl)-1H-indole
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
BrC1=CC=C(NC=C2C3=CCNCC3)C2=C1
InChI
1S/C13H13BrN2/c14-10-1-2-13-11(7-10)12(8-16-13)9-3-5-15-6-4-9/h1-3,7-8,15-16H,4-6H2
InChI key
FCKKUEPMSPRIAO-UHFFFAOYSA-N