O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-220-5
Beilstein/REAXYS Number:
132769
MDL number:
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliassay
≥99%
mp
179-183 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-8-2-3-10-9(4-8)7(6-12)5-11-10/h2-6,11H,1H3
InChI key
TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Application
- reactant in synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
- reactant in preparation of inhibitor of the C-terminal domain of RNA polymerase II
- reactant in preparation of imidazopyridines and imidazobenzothiazoles
- reactant in preparation of fluorescent neuroactive probes for brain imaging
- reactant in preparation of antibacterial agents
- reactant in synthesis of antiandrogens
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?