Přeskočit na
1.37013
Sodium hydrogen carbonate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonyma:
Sodium bicarbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Očekávané datum odeslání01. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 230,00 Kč
2.5 kg
Očekávané datum odeslání01. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 280,00 Kč
12 kg
Očekávané datum odeslání01. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 370,00 Kč
25 kg
Očekávané datum odeslání01. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
5 620,00 Kč
3 x 1 kg
Očekávané datum odeslání01. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
10 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaHCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.01
EC Index Number:
205-633-8
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
1 230,00 Kč
Očekávané datum odeslání01. června 2026podrobné informace
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
ChP, JP, BP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.06329401676S5761
application(s)
parenterals
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMSURE®
product line
-
product line
BioReagent
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydrogen carbonate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..